Nitrat-Teststäbchen, Reflectoquant®, Supelco®
Lieferant: Merck
1.16971.0001 1.16995.0001
1.16971.0001EA 64.5 EUR
1.16971.0001 1.16995.0001
Nitrat-Teststäbchen, Reflectoquant®, Supelco®
Umwelt-Prüfkits
Streifen für die Verwendung mit RQflex 10, RQflex 10 plus und RQflex® 20.
  • Schnelle Analyse mit zuverlässigen Ergebnissen
  • Barcode Kallibrierung
  • Niedrige Analyse-Kosten
  • Umweltfreundlich
Der Reflectoquant® Nitrat-Test ist zur schnellen, genauen Bestimmung des Nitratgehalts verschiedener Nahrungsmittel wie Gemüse oder Babynahrung und Trinkwasser vorgesehen.