Laborglasreiniger deconex® 15 PF-x
Lieferant: Borer Chemie
518000.00-F10W 518000.00-K10W 518000.00-K05W
DECO518000.00-F10WEA 29.6 EUR
DECO518000.00-F10W DECO518000.00-K10W DECO518000.00-K05W
Laborglasreiniger deconex® 15 PF-x
Reinigungsmittel Waschmittel und Oberflächenreiniger
Flüssiges, alkalisches Reinigungskonzentrat zur manuellen Reinigung von Laborglas und wiederverwendbaren Labormaterialien in Ultraschall- und Tauchbädern.
  • Lässt sich rückstandsfrei abspülen und garantiert somit konsistente und fehlerfreie Resultate
  • Mit breitem Reinigungsspektrum
  • Perfekte Resultate schon bei niedrigen Einsatzkonzentrationen
  • Gebrauchslösung mehrfach verwendbar
  • Hohe Schmutztragekapazität und pH-Stabilität für einen Einsatz über mehrere Tage
  • Auch für Pipettenspüler geeignet
  • Phosphatfrei, eignet sich für phosphatkritische Anwendungen, speziell zur gezielten Verwendung in der Routine-Analytik in Umwelt- und Wasserlabors empfohlen
  • EDTA-, NTA- und chlorfrei, umweltfreundlich