Dibenzo-18-krone-6 (Dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecan, Zinn(II)-Ionophor I), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Dibenzo-18-crown-6
M-Clarity™ quality level = MQ100
158399-10G 158399-2.5G 158399-50G
SIAL158399-10GEA 64.7 EUR
SIAL158399-10G SIAL158399-2.5G SIAL158399-50G
Dibenzo-18-krone-6 (Dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecan, Zinn(II)-Ionophor I), Sigma-Aldrich®
Dibenzo-18-krone-6 (Dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecan, Zinn(II)-Ionophor I)
Formel: C₂₀H₂₄O₆
MDL Number: MFCD00005098
CAS-Nummer: 14187-32-7
EINECS: 238-041-3