Dibenzo-18-krone-6 (Dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecan, Zinn(II)-Ionophor I) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Dibenzo-18-crown-6
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.11731.0005 8.11731.0050
8.11731.0005EA 46.4 EUR
8.11731.0005 8.11731.0050
Dibenzo-18-krone-6 (Dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecan, Zinn(II)-Ionophor I) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Dibenzo-18-krone-6 (Dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecan, Zinn(II)-Ionophor I)
Formel: C₂₀H₂₄O₆
MDL Number: MFCD00005098
CAS-Nummer: 14187-32-7
EINECS: 238-041-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 0.007 g/l (25 °C)
Melting Point 158 - 161 °C
Molar Mass 360.41 g/mol