Dibenzo-18-krone-6 (Dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecan, Zinn(II)-Ionophor I) ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Dibenzo-18-crown-6
A13133.06
A13133.14
A13133.22
A13133.06EA
37.9
EUR
A13133.06
A13133.14
A13133.22
Dibenzo-18-krone-6 (Dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecan, Zinn(II)-Ionophor I) ≥98%
Dibenzo-18-krone-6 (Dibenzo-1,4,7,10,13,16-hexaoxacyclooctadecan, Zinn(II)-Ionophor I)
Purity: 98+%
CAS No.: 14187-32-7
Molecular Formula: C20H24O6
Formula Weight: 360.41
Melting Point: 160-164°
Boiling Point: 380-384°/679mm
Merck Reference: 14,2602
MDL No.: MFCD00005098
Formel:
C₂₀H₂₄O₆ Siedepunkt: 380…384 °C (679 mmHg) Schmelzpunkt: 160…164 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005098 CAS-Nummer: 14187-32-7 EINECS: 238-041-3 Merck Index: 14,2602 |