9-Acridon 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
9,10-Dihydro-9-oxoacridin, 9(10H)-Acridanone, Acridone, 9(10H)-Acridone, Acridin-9(10H)-one, 9-Acridone
400250100
400250250
ACRO400250100EA
122
EUR
ACRO400250100
ACRO400250250
9-Acridon 99%
9-Acridon
Formel:
C₁₃H₉NO Molekulargewicht: 195.22 g/mol Schmelzpunkt: 360…362 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005019 CAS-Nummer: 578-95-0 EINECS: 209-434-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with TBAH | ≥98.5 % |