9-Chloracridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
159425-1G 159425-5G
SIAL159425-1GEA 55.4 EUR
SIAL159425-1G SIAL159425-5G
9-Chloracridin, Sigma-Aldrich®
9-Chloroacridine
Formel: C₁₃H₈ClN
MDL Number: MFCD00022266
CAS-Nummer: 1207-69-8
EINECS: 214-895-2