Sulfurylchlorid 1.0 M in Dichlormethan, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Sulphuryl dichloride
378151000 378158000
378151000.EA 59 EUR
378151000. 378158000.
Sulfurylchlorid 1.0 M in Dichlormethan, AcroSeal®
Sulfurylchlorid
Formel: Cl₂O₂S
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011451
CAS-Nummer: 7791-25-5
EINECS: 232-245-6
UN-Nummer: 2922
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Solution
Titration Argentometric 0.95 to 1.10 M