Cyclopentylmethylether (CPME), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
675970-100ML
675970-1L
675970-2L
SIAL675970-100MLEA
70.9
EUR
SIAL675970-100ML
SIAL675970-1L
SIAL675970-2L
Cyclopentylmethylether (CPME), Sigma-Aldrich®
Cyclopentylmethylether (CPME)
Formel:
C₆H₁₂O Molekulargewicht: 100.16 g/mol Dichte: 0.86 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: –1 °C (geschlossener Tiegel) |
MDL Number:
MFCD08276401 CAS-Nummer: 5614-37-9 UN-Nummer: 3271 ADR: 3 II |