Cyclopentylmethylether (CPME) ≥99,9%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
H27349.AP H27349.AU H27349.0F H27349.50
H27349.APEA 69.8 EUR
H27349.AP H27349.AU H27349.0F H27349.50
Cyclopentylmethylether (CPME) ≥99,9%
Cyclopentylmethylether (CPME)
Purity: 99.9+% CAS No.: 5614-37-9 Molecular Formula: C6H12O Formula Weight: 100.16 Flash Point: -1°(-30°F) Refractive Index: 1.4210 Melting Point: -140° Boiling Point: 106° UN No.: 3271 MDL No.: MFCD08276401
Formel: C₆H₁₂O
Molekulargewicht: 100.16 g/mol
Siedepunkt: 106 °C
Schmelzpunkt: –140 °C
Dichte: 0.86
Flammpunkt: –1 °C (–30 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08276401
CAS-Nummer: 5614-37-9
UN-Nummer: 3271
ADR: 3 II