2,2-Bis(hydroxymethyl)propionsäure 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methylpropanoic acid
147970010
147975000
147970050
ACRO147970010EA
112
EUR
ACRO147970010
ACRO147975000
ACRO147970050
2,2-Bis(hydroxymethyl)propionsäure 98%
2,2-Bis(hydroxymethyl)propionsäure
Formel:
C₅H₁₀O₄ Molekulargewicht: 134.13 g/mol Schmelzpunkt: 185…190 °C Flammpunkt: >150 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004199 CAS-Nummer: 4767-03-7 EINECS: 225-306-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with NaOH | ≥97.5 % |