S-Methylthioacetat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
A12400.06
A12400.14
A12400.22
A12400.06EA
54.6
EUR
A12400.06
A12400.14
A12400.22
S-Methylthioacetat ≥98%
S-Methylthioacetat
Purity: 98+%
CAS No.: 1534-08-3
Molecular Formula: C3H6OS
Formula Weight: 91.14
Flash Point: 12°(54°F)
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 97-99°
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00014989
Formel:
C₃H₆OS Molekulargewicht: 90.15 g/mol Siedepunkt: 97…99 °C Dichte: 1.024 Flammpunkt: 12 °C (54 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00014989 CAS-Nummer: 1534-08-3 EINECS: 216-252-1 ADR: 3 II |