Lithiumaluminiumhydrid 2.4 mol/l in THF, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Aluminium lithium hydride, Lithium tetrahydridoaluminate
377321000
377328000
377321000.EA
50.2
EUR
377321000.
377328000.
Lithiumaluminiumhydrid 2.4 mol/l in THF, AcroSeal®
Lithiumaluminiumhydrid
Formel:
H₄AlLi Flammpunkt: –17 °C |
MDL Number:
MFCD00011075 CAS-Nummer: 16853-85-3 EINECS: 240-877-9 UN-Nummer: 1411 ADR: 4.3,I |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Colorless to grey Solution (May develop some turbidity or precipitate) |
Strength | 9.5 to 10.5 % (as LiAlH4) |