Lithiumaluminiumhydrid 1 M in THF, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Aluminium lithium hydride, Lithium tetrahydridoaluminate
199491000 199498000
199491000.EA 48.1 EUR
199491000. 199498000.
Lithiumaluminiumhydrid 1 M in THF, AcroSeal®
Lithiumaluminiumhydrid
Formel: H₄AlLi
Flammpunkt: –17 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011075
CAS-Nummer: 16853-85-3
EINECS: 240-877-9
UN-Nummer: 1411
ADR: 4.3,I
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Turbid grey Solution
Titration Iodometric 3.9 to 4.5 % (as LiAlH4)