Acetylchlorid 1 M in Dichlormethan, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Acetyl chloride 1M in Dichloromethane
387741000 387748000
387741000.EA 45.3 EUR
387741000. 387748000.
Acetylchlorid 1 M in Dichlormethan, AcroSeal®
Acetylchlorid
Formel: C₂H₃ClO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000719
CAS-Nummer: 75-36-5
EINECS: 200-865-6
UN-Nummer: 2922
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Solution
Titration Argentometric 0.9 to 1.1 M