5-Chlor-2-mercaptobenzothiazol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Chlorobenzo[d]thiazole-2(3H)-thione
A16747.06 A16747.14
A16747.06EA 56.4 EUR
A16747.06 A16747.14
5-Chlor-2-mercaptobenzothiazol ≥98%
5-Chloro-2-mercaptobenzothiazole
Purity: 98% CAS No.: 5331-91-9 Molecular Formula: C7H4ClNS2 Formula Weight: 201.70 Melting Point: 198-200° MDL No.: MFCD00005783
Formel: C₇H₄ClNS₂
Schmelzpunkt: 198…200 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005783
CAS-Nummer: 5331-91-9
EINECS: 226-235-0