2-Imidazolidinthion, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Mercaptoimidazoline, Ethlenethiourea, Ethylenethiourea, 2-Imidazolidinethione
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
I504-100G
I504-1KG
SIALI504-100GEA
120
EUR
SIALI504-100G
SIALI504-1KG
2-Imidazolidinthion, Sigma-Aldrich®
2-Imidazolidinthion
Formel:
C₃H₆N₂S Molekulargewicht: 102.16 g/mol |
MDL Number:
MFCD00005276 CAS-Nummer: 96-45-7 EINECS: 202-506-9 |