2-Imidazolidinthion 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: 2-Mercaptoimidazoline, Ethlenethiourea, Ethylenethiourea, 2-Imidazolidinethione

122030010 122032500
ACRO122030010EA 127 EUR
ACRO122030010 ACRO122032500
2-Imidazolidinthion 98%
2-Imidazolidinthion
Formel: C₃H₆N₂S
Molekulargewicht: 102.16 g/mol
Schmelzpunkt: 197…201 °C
Flammpunkt: 252 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005276
CAS-Nummer: 96-45-7
EINECS: 202-506-9

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 196 to 200 °C
HPLC ≥97.5 %
Stabilizer Approx 500 ppm hydroquinone


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR