Triphenylphosphoniumbromid ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Triphenylphosphine hydrobromide
L14290.06
L14290.14
L14290.06EA
29.1
EUR
L14290.06
L14290.14
Triphenylphosphoniumbromid ≥97%
Triphenylphosphonium bromide
Purity: 97%
CAS No.: 6399-81-1
Molecular Formula: C18H15P.HBr
Formula Weight: 343.21
Odour: Odourless
Melting Point: ca 196° dec.
Beilstein Reference: 3633387
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00035107
Formel:
C₁₈H₁₆BrP Schmelzpunkt: ∼ 196 °C (dec.) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00035107 CAS-Nummer: 6399-81-1 EINECS: 229-012-6 UN-Nummer: 3261 ADR: 8,III |