1-Brom-4-phenylbutan ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
B25237.03
B25237.06
B25237.03EA
30.4
EUR
B25237.03
B25237.06
1-Brom-4-phenylbutan ≥98%
1-Brom-4-phenylbutan
Purity: 98%
CAS No.: 13633-25-5
Molecular Formula: C10H13Br
Formula Weight: 213.12
Boiling Point: 131-133°/12mm
MDL No.: MFCD00154988
Formel:
C₁₀H₁₃Br Siedepunkt: 131…133 °C (12 mmHg) Dichte: 1.214 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00154988 CAS-Nummer: 13633-25-5 |