Lithiumazid 20% in Wasser, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
335360250 335361000
ACRO335360250EA 136 EUR
ACRO335360250 ACRO335361000
Lithiumazid 20% in Wasser, rein
Lithiumazid
Formel: LiN₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041956
CAS-Nummer: 19597-69-4
EINECS: 243-177-1
UN-Nummer: 3287
ADR: 6.1,I
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Solution
Titration Argentometric 17 to 23 %