Ammoniumnickel(II)sulfat Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
A1827-100G
A1827-500G
SIALA1827-100GEA
46.1
EUR
SIALA1827-100G
SIALA1827-500G
Ammoniumnickel(II)sulfat Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Ammoniumnickel(II)sulfat Hexahydrat
Formel:
H₈N₂NiO₈S₂·6H₂O |
MDL Number:
MFCD00150260 CAS-Nummer: 7785-20-8 EINECS: 239-793-5 |