Ammoniumnickel(II)sulfat Hexahydrat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Ammonium nickel sulphate hexahydrate, Nickel ammonium sulphate Ammonium disulphatonickelate, Nickel ammonium sulphate hexahydrate
A18441.22 A18441.36
A18441.22EA 39.2 EUR
A18441.22 A18441.36
Ammoniumnickel(II)sulfat Hexahydrat ≥98%
Ammoniumnickel(II)sulfat Hexahydrat
Purity: 98% CAS No.: 7785-20-8 Molecular Formula: H8N2NiO8S2.6H2O Formula Weight: 394.99 (286.90anhy) Odour: Odourless Merck Reference: 14,6501 MDL No.: MFCD00150260
Formel: H₈N₂NiO₈S₂·6H₂O
Molekulargewicht: 394.99 g/mol
Dichte: 1.923
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150260
CAS-Nummer: 7785-20-8
EINECS: 239-793-5
ADR: 9 III