2-Ethylhexyl phosphate (mono and di ester mixture) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.21943.0100 8.21943.1000 8.21943.9020
8.21943.0100EA 35.7 EUR
8.21943.0100 8.21943.1000 8.21943.9020
2-Ethylhexyl phosphate (mono and di ester mixture) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2-Ethylhexyl phosphate (mono and di ester mixture)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00135884
CAS-Nummer: 12645-31-7
EINECS: 235-741-0
UN-Nummer: 3265
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Boiling Point 180 °C (1013 hPa) decomposes
Flash Point 100 °C
Density 1.02 g/cm3 (20 °C)
pH 2.3 (10 g/l, H2O, 20 °C) (as an emulsion)