3-Methylthiophen 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
127860500
127862500
ACRO127860500EA
52.6
EUR
ACRO127860500
ACRO127862500
3-Methylthiophen 99+%
3-Methylthiophene
Formel:
C₅H₆S Siedepunkt: 115…117 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –69 °C Dichte: 1.016 g/cm³ Flammpunkt: 11 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005470 CAS-Nummer: 616-44-4 EINECS: 210-482-6 UN-Nummer: 1993 ADR: 3,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5180 to 1.5210 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.0 % |