Spezial-Rührlager, BOLA
Lieferant: Bohlender
C430-20 C430-28
BOHLC430-20EA 1730 EUR
BOHLC430-20 BOHLC430-28
Spezial-Rührlager, BOLA
Rührer Rührwerkzeuge
Rührerlager aus PTFE sorgen für einen sicheren Sitz im Reaktordeckel. Führung der Rührwelle auf einer von außen nicht sichtbaren Führungshülse aus Borosilikatglas mit nachstellbarer Vakuumdichtung.
  • Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständigkeit: −50 bis 150 °C
  • Über eine Stellmutter höhenverstellbar
Zum Einsatz über längere Zeiträume geeignet. Für alle Rührwellen aus Edelstahl, Glas oder für Rührwellen mit 8 oder 10 mm Durchmesser.
Zertifizierungen:
Bestellen