2-Methylthiophen 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
127850250 127851000
ACRO127850250EA 35.4 EUR
ACRO127850250 ACRO127851000
2-Methylthiophen 98%
2-Methylthiophene
Formel: C₅H₆S
Siedepunkt: 113 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –63 °C
Dichte: 1,02 g/cm³
Flammpunkt: 7 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005451
CAS-Nummer: 554-14-3
EINECS: 209-063-0
UN-Nummer: 1993
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5190 to 1.5210 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %