2,5-Diiodthiophen
Lieferant: Thermo Scientific
CD08226.1
CD08226.50
MAYBCD08226.1EA
0
EUR
MAYBCD08226.1
MAYBCD08226.50
2,5-Diiodthiophen
2,5-Diiodthiophen
Formel:
C₄H₂I₂S Siedepunkt: 67…70 °C (0,05 mmHg) Schmelzpunkt: 45 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00014525 CAS-Nummer: 625-88-7 EINECS: 210-915-9 |