3-Chlorthiophen ≥98% may contain up to 2% DMF
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
B22669.06
B22669.14
B22669.22
B22669.06EA
66.8
EUR
B22669.06
B22669.14
B22669.22
3-Chlorthiophen ≥98% may contain up to 2% DMF
3-Chlorthiophen
Purity: 98%
CAS No.: 17249-80-8
Molecular Formula: C4H3ClS
Formula Weight: 118.59
Flash Point: 37°(98°F)
Refractive Index: 1.5520
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 137-139°
Beilstein Reference: 105255
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00043887
Formel:
C₄H₃ClS Molekulargewicht: 118.59 g/mol Siedepunkt: 137…139 °C Dichte: 1.276 Flammpunkt: 37 °C (98 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00043887 CAS-Nummer: 17249-80-8 UN-Nummer: 1992 ADR: 3 III |