2-Brom-5-chlorthiophen ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A16682.06 A16682.14
A16682.06EA 34.1 EUR
A16682.06 A16682.14
2-Brom-5-chlorthiophen ≥97%
2-Bromo-5-chlorothiophene
Purity: 97% CAS No.: 2873-18-9 Molecular Formula: C4H2BrClS Formula Weight: 197.48 Flash Point: 85°(185°F) Refractive Index: 1.5960 Boiling Point: 69-70°/18mm Beilstein Reference: 109897 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00014523
Formel: C₄H₂BrClS
Molekulargewicht: 197.48 g/mol
Siedepunkt: 69…70 °C (18 mmHg)
Schmelzpunkt: –2 °C
Dichte: 1.803
Flammpunkt: 85 °C (185 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014523
CAS-Nummer: 2873-18-9
EINECS: 220-708-5
UN-Nummer: 2810
ADR: 6.1 III