3-Bromthiophen ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A14022.18 A14022.09 A14022.30
A14022.18EA 135 EUR
A14022.18 A14022.09 A14022.30
3-Bromthiophen ≥97%
3-Bromthiophen
Purity: 97% CAS No.: 872-31-1 Molecular Formula: C4H3BrS Formula Weight: 163.04 Flash Point: 63°(145°F) Refractive Index: 1.5910 Odour: Pungent Boiling Point: 157-158° Beilstein Reference: 105338 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00005464
Formel: C₄H₃BrS
Siedepunkt: 157…158 °C
Schmelzpunkt: –10 °C
Dichte: 1,722
Flammpunkt: 63 °C (145 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005464
CAS-Nummer: 872-31-1
EINECS: 212-821-3
UN-Nummer: 2810
ADR: 6.1,II