3-Bromthiophen 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Thienyl bromide
147800250 147801000 147805000
ACRO147800250EA 107 EUR
ACRO147800250 ACRO147801000 ACRO147805000
3-Bromthiophen 97%
3-Bromthiophen
Formel: C₄H₃BrS
Siedepunkt: 158 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: -10 °C
Dichte: 1.74 g/cm³
Flammpunkt: 56 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005464
CAS-Nummer: 872-31-1
EINECS: 212-821-3
UN-Nummer: 3384
ADR: 6.1,
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5905 to 1.5925 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %