3,4-Dibromthiophen ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A10512.06 A10512.14
A10512.06EA 117 EUR
A10512.06 A10512.14
3,4-Dibromthiophen ≥98%
3,4-Dibromothiophene
Purity: 98+% CAS No.: 3141-26-2 Molecular Formula: C4H2Br2S Formula Weight: 241.94 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6400 Melting Point: 4-5° Boiling Point: 221-222° Beilstein Reference: 107642 MDL No.: MFCD00005465
Formel: C₄H₂Br₂S
Siedepunkt: 221…222 °C
Schmelzpunkt: 4…5 °C
Dichte: 2.188
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005465
CAS-Nummer: 3141-26-2
EINECS: 221-546-8