3,4-Dibromthiophen 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
264520010 264520050 264520250
ACRO264520010EA 37.2 EUR
ACRO264520010 ACRO264520050 ACRO264520250
3,4-Dibromthiophen 97%
3,4-Dibromothiophene
Formel: C₄H₂Br₂S
Siedepunkt: 221…222 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 4…5 °C
Dichte: 2.13 g/cm³
Flammpunkt: >110 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00005465
CAS-Nummer: 3141-26-2
EINECS: 221-546-8
UN-Nummer: 2810
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow to light brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6380 to 1.6420 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %