2-Bromthiophen ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Thienyl bromide
A11959.0B A11959.18 A11959.30
A11959.0BEA 321 EUR
A11959.0B A11959.18 A11959.30
2-Bromthiophen ≥98%
2-Bromthiophen
Purity: 98+% CAS No.: 1003-09-4 Molecular Formula: C4H3BrS Formula Weight: 163.04 Flash Point: 58°(136°F) Refractive Index: 1.5860 Melting Point: -10° Boiling Point: 149-152° Beilstein Reference: 104663 UN No.: 2929 MDL No.: MFCD00005417
Formel: C₄H₃BrS
Siedepunkt: 149…152 °C
Schmelzpunkt: < –10 °C
Dichte: 1.701
Flammpunkt: 58 °C (136 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005417
CAS-Nummer: 1003-09-4
EINECS: 213-699-4
UN-Nummer: 2929
ADR: 6.1,II