2,5-Dibromthiophen 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
148680250 148681000 148685000
ACRO148680250EA 42.8 EUR
ACRO148680250 ACRO148681000 ACRO148685000
2,5-Dibromthiophen 95%
2,5-Dibromothiophene
Formel: C₄H₂Br₂S
Molekulargewicht: 241.93 g/mol
Siedepunkt: 211 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –6 °C
Dichte: 2.14 g/cm³
Flammpunkt: 99 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005420
CAS-Nummer: 3141-27-3
EINECS: 221-547-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear light yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6270 to 1.6300 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %