2,4-Dibromthiophen ≥90%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
L13591.06 L13591.14
L13591.06EA 60.3 EUR
L13591.06 L13591.14
2,4-Dibromthiophen ≥90%
2,4-Dibromothiophene
Purity: 90+% CAS No.: 3140-92-9 Molecular Formula: C4H2Br2S Formula Weight: 241.94 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6320 Boiling Point: 215° Beilstein Reference: 107651 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00043889
Formel: C₄H₂Br₂S
Siedepunkt: 215 °C
Schmelzpunkt: –30 °C
Dichte: 2,160
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00043889
CAS-Nummer: 3140-92-9
UN-Nummer: 2810
ADR: 6.1,III