4-Phenylpyridin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
130910050
130910250
130911000
ACRO130910050EA
66.1
EUR
ACRO130910050
ACRO130910250
ACRO130911000
4-Phenylpyridin 99%
4-Phenylpyridine
Formel:
C₁₁H₉N Molekulargewicht: 155.2 g/mol Siedepunkt: 274…275 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 71…75 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006420 CAS-Nummer: 939-23-1 EINECS: 213-357-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow to beige Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 71 to 75 °C |
GC | ≥98.5 % |
Residue after evaporation | ≤0.001 % |