2,4,6-Collidin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.22267.0050 8.22267.0250 8.22267.1000
8.22267.0050EA 41 EUR
8.22267.0050 8.22267.0250 8.22267.1000
2,4,6-Collidin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2,4,6-Collidin
Formel: C₈H₁₁N
Molekulargewicht: 121.18 g/mol
Siedepunkt: 171
Schmelzpunkt: –43 °C
Dichte: 0.9191 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 55
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006338
CAS-Nummer: 108-75-8
EINECS: 203-613-3
UN-Nummer: 1993
ADR: 3 III
Merck Index: 13,09789
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 35 g/l (20 °C)
Melting Point -43 °C
Molar Mass 121.18 g/mol
Boiling Point 170 - 172 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 4 hPa (20 °C)
Flash Point 55 °C
Refractive Index 1.50 (20 °C)
Density 0.914 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) strongly alkaline