4-(3-Phenylpropyl)pyridin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A13590.0B
A13590.18
A13590.30
A13590.0BEA
338
EUR
A13590.0B
A13590.18
A13590.30
4-(3-Phenylpropyl)pyridin ≥98%
4-(3-Phenylpropyl)pyridine
Purity: 98%
CAS No.: 2057-49-0
Molecular Formula: C14H15N
Formula Weight: 197.28
Flash Point: 140°(284°F)
Refractive Index: 1.5630
Boiling Point: 320-322°
Beilstein Reference: 142242
MDL No.: MFCD00047458
Formel:
C₁₄H₁₅N Siedepunkt: 320…322 °C Dichte: 0.853 Flammpunkt: 140 °C (284 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00047458 CAS-Nummer: 2057-49-0 EINECS: 218-159-1 |