4-Picolin 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

157600010 157600025 157602500
ACRO157600010EA 58 EUR
ACRO157600010 ACRO157600025 ACRO157602500
4-Picolin 99%
4-Picolin
Formel: C₆H₇N
Siedepunkt: 145 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 2,4 °C
Dichte: 0,95 g/cm³
Flammpunkt: 39 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006440
CAS-Nummer: 108-89-4
EINECS: 203-626-4
UN-Nummer: 2313
ADR: 3,III
Merck Index: 12,07556

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5040 to 1.5060 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR