3-Ethylpyridin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
B20318.06 B20318.14
B20318.06EA 61.8 EUR
B20318.06 B20318.14
3-Ethylpyridin ≥98%
3-Ethylpyridine
Purity: 98% CAS No.: 536-78-7 Molecular Formula: C7H9N Formula Weight: 107.16 Flash Point: 49°(120°F) Refractive Index: 1.5020 Odour: Unpleasant Melting Point: -77° Boiling Point: 165-166° Beilstein Reference: 106479 Merck Reference: 14,3848 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00006413
Formel: C₇H₉N
Siedepunkt: 165…166 °C
Schmelzpunkt: –77 °C
Dichte: 0.941
Flammpunkt: 49 °C (120 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006413
CAS-Nummer: 536-78-7
EINECS: 208-647-2
UN-Nummer: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 14,3848