2-Picolin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Purity: 98+%
CAS No.: 109-06-8
Molecular Formula: C6H7N
Formula Weight: 93.13
Flash Point: 26°(78°F)
Refractive Index: 1.5000
Melting Point: -70°
Boiling Point: 128-129°
Beilstein Reference: 104581
Merck Reference: 14,7400
UN No.: 2313
MDL No.: MFCD00006332
Formel:
C₆H₇N Siedepunkt: 128…129 °C Schmelzpunkt: –70 °C Dichte: 0,944 Flammpunkt: 26 °C (78 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006332 CAS-Nummer: 109-06-8 EINECS: 203-643-7 UN-Nummer: 2313 ADR: 3,III Merck Index: 14,7400 |