2-Ethylpyridin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A17352.22
A17352.36
A17352.22EA
165
EUR
A17352.22
A17352.36
2-Ethylpyridin ≥98%
2-Ethylpyridine
Purity: 98%
CAS No.: 100-71-0
Molecular Formula: C7H9N
Formula Weight: 107.16
Flash Point: 37°(98°F)
Refractive Index: 1.4970
Odour: Unpleasant
pH: 9-10
Melting Point: -63°
Boiling Point: 149°
Beilstein Reference: 106480
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00006361
Formel:
C₇H₉N Siedepunkt: 149 °C Schmelzpunkt: –63 °C Dichte: 0.937 Flammpunkt: 37 °C (98 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006361 CAS-Nummer: 100-71-0 EINECS: 202-881-9 UN-Nummer: 1993 ADR: 3,III |