Pyridin ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Azabenzene, Azine
Purity: 99+%
CAS No.: 110-86-1
Molecular Formula: C5H5N
Formula Weight: 79.10
Flash Point: 20°(68°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.978
Refractive Index: 1.5100
Odour: Unpleasant
Melting Point: -42°
Boiling Point: 115°
Solubility: Miscible with water, alcohol, ether, pet ether, oils
Beilstein Reference: 103233
Merck Reference: 14,7970
UN No.: 1282
MDL No.: MFCD00011732
Formel:
C₅H₅N Molekulargewicht: 79.1 g/mol Siedepunkt: 115 °C Schmelzpunkt: –42 °C Dichte: 0.978 Flammpunkt: 20 °C (68 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011732 CAS-Nummer: 110-86-1 EINECS: 203-809-9 UN-Nummer: 1282 ADR: 3 II Merck Index: 13,08060 |