Pyridin 99+% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Azabenzene, Azine
418545000
418540010
418540025
418540250
ACRO418545000EA
130
EUR
ACRO418545000
ACRO418540010
ACRO418540025
ACRO418540250
Pyridin 99+% ACS
Pyridine
Formel:
C₅H₅N Molekulargewicht: 79.1 g/mol Siedepunkt: 115…116 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –42 °C Dichte: 0.978 g/cm³ Flammpunkt: 17 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011732 CAS-Nummer: 110-86-1 EINECS: 203-809-9 UN-Nummer: 1282 ADR: 3 II Merck Index: 13,08060 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Water | ≤0.1 % (K.F.) |
Solubility | (in water) Passes test |
GC | ≥99.0 % |
Residue after evaporation | ≤0.002 % |
Chloride (Cl) | ≤10 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤10 ppm |
Copper (Cu) | ≤5 ppm |
Reducing substances | Passes test |
Ammonia (NH3) | ≤20 ppm |