Pyridin 99+% für die Spektroskopie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Azabenzene, Azine
386560250
386562500
386560010
ACRO386560250EA
25.3
EUR
ACRO386560250
ACRO386562500
ACRO386560010
Pyridin 99+% für die Spektroskopie
Pyridine
Formel:
C₅H₅N Molekulargewicht: 79.1 g/mol Siedepunkt: 115 Schmelzpunkt: –42 °C Dichte: 0.978 g/cm³ Flammpunkt: 17 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011732 CAS-Nummer: 110-86-1 EINECS: 203-809-9 UN-Nummer: 1282 ADR: 3 II Merck Index: 13,08060 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.05 % |
GC | ≥99.0 % |
UV | at 345 nm A: ≤0.022 |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.001 % |