Pyridin, extra trocken 99.5%, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Azabenzene, Azine
339421000 339420010 339420025
339421000.EA 75.9 EUR
339421000. 339420010. 339420025.
Pyridin, extra trocken 99.5%, AcroSeal®
Pyridine
Formel: C₅H₅N
Molekulargewicht: 79.1 g/mol
Siedepunkt: 115…116 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –42 °C
Dichte: 0.978 g/cm³
Flammpunkt: 17 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011732
CAS-Nummer: 110-86-1
EINECS: 203-809-9
UN-Nummer: 1282
ADR: 3 II
Merck Index: 13,08060
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f9c5934940218027dae0d80a1f98b6d5179c0a8&vid=9f2ef46a26e488d366e82869b3acb96652b5dab1&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.4 %
Residue after evaporation ≤0.001 %