2-Aminopyridin 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
104541000 104545000 104540025
ACRO104541000EA 42 EUR
ACRO104541000 ACRO104545000 ACRO104540025
2-Aminopyridin 99+%
2-Aminopyridin
Formel: C₅H₆N₂
Siedepunkt: 204…210 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 55…60 °C
Dichte: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 92 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006312
CAS-Nummer: 504-29-0
EINECS: 207-988-4
UN-Nummer: 2671
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,00472
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to light beige Powder or crystals or flakes and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 55 to 60 °C
GC ≥99.0 %
Moisture ≤3.0 % (As packaged)
Viscosity 0.10 to 0.20 s
Hydroxyl content 4.4 to 5.6 %
Free acid (CH3COOH) ≤0.04 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %
Loss on ignition ≤0.5 %
Nitrogen compounds (as N) ≤5 ppm