3-Iodpyridin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
137440010
137440100
ACRO137440010EA
32.1
EUR
ACRO137440010
ACRO137440100
3-Iodpyridin 99%
3-Iodpyridin
Formel:
C₅H₄IN Siedepunkt: 90…92 °C (14 mmHg) Schmelzpunkt: 53…56 °C Flammpunkt: 106 °C |
MDL Number:
MFCD00023553 CAS-Nummer: 1120-90-7 EINECS: 214-322-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Light beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 53 to 56 °C |
GC | ≥98.5 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...